1-Bromo-3-iodobenzene 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromoiodobenzene
249420100
249420500
ACRO249420100EA
2170
CZK
ACRO249420100
ACRO249420500
1-Bromo-3-iodobenzene 98+%
1-Bromo-3-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₄BrI MW: 282.91 Bod varu: 120 °C (18 mmHg) Bod tání: –9.3 °C Hustota: 2.21 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001043 CAS číslo: 591-18-4 EINECS: 209-703-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6590 to 1.6620 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |