2-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzene
A15064.06
A15064.14
A15064.06EA
1280
CZK
A15064.06
A15064.14
2-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
2-Bromo-5-fluorophenol
Purity: 97%
CAS No.: 147460-41-1
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 184-186°
Beilstein Reference: 7915214
MDL No.: MFCD00040939
Vzorec:
C₆H₄BrFO MW: 191 Bod varu: 184…186 °C Hustota: 1.717 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040939 CAS číslo: 147460-41-1 |