2-Bromo-4-fluorophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11263.06
A11263.14
A11263.22
A11263.06EA
1270
CZK
A11263.06
A11263.14
A11263.22
2-Bromo-4-fluorophenol ≥98%
2-Bromo-4-fluorophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 496-69-5
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 123-125°/50mm
Beilstein Reference: 2355593
MDL No.: MFCD00010614
Vzorec:
C₆H₄BrFO MW: 191 Bod varu: 123…125 °C (50 mmHg) Bod tání: 42…46 °C Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010614 CAS číslo: 496-69-5 |