4-Bromo-2-fluorophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
A10804.14
A10804.06
A10804.22
A10804.14EA
2340
CZK
A10804.14
A10804.06
A10804.22
4-Bromo-2-fluorophenol ≥97%
4-Bromo-2-fluorophenol
Purity: 97+%
CAS No.: 2105-94-4
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 82-83°/10mm
Beilstein Reference: 1861281
MDL No.: MFCD00011722
Vzorec:
C₆H₄BrFO MW: 191 Bod varu: 82…83 °C (10 mmHg) Hustota: 1.744 Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011722 CAS číslo: 2105-94-4 |