Tisk…
4-Bromo-2-fluorophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
293920250 293920050 293921000
ACRO293920250EA 2430 CZK
ACRO293920250 ACRO293920050 ACRO293921000
4-Bromo-2-fluorophenol 98%
4-Bromo-2-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
MW: 191
Bod varu: 79 °C (7 mmHg)
Hustota: 1.74 g/cm³
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011722
CAS číslo: 2105-94-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %