Tisk…
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
A12104.06 A12104.14
A12104.06EA 1610 CZK
A12104.06 A12104.14
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 407-14-7 Molecular Formula: C7H4BrF3O Formula Weight: 241.01 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Unpleasant Boiling Point: 155-157° Beilstein Reference: 2046332 MDL No.: MFCD00040834
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Bod varu: 155…157 °C
Hustota: 1,622
Bod vzplanutí: 67 °C (152 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040834
CAS číslo: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
ADR: 9,