Tisk…
4-Bromo-2-fluoroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10228.22 A10228.09 A10228.14
A10228.22EA 3680 CZK
A10228.22 A10228.09 A10228.14
4-Bromo-2-fluoroaniline ≥98%
4-Bromo-2-fluoroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 367-24-8 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 103-108°/13mm Beilstein Reference: 2081089 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00010221
Vzorec: C₆H₅BrFN
Bod varu: 103…108 °C (13 mmHg)
Bod tání: 38…42 °C
Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010221
CAS číslo: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III