Tisk…

1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene

249400250 249401000
ACRO249400250EA 2200 CZK
ACRO249400250 ACRO249401000
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Bod varu: 241 °C (1013 hPa)
Bod tání: 46…49 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010608
CAS číslo: 105931-73-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR