Tisk…
Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W302600-10KG-K W302600-1KG-K W302600-25KG-K
SIALW302600-10KG-KEA 7060 CZK
SIALW302600-10KG-K SIALW302600-1KG-K SIALW302600-25KG-K
Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Bod tání: 150 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150031
CAS číslo: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM