Tisk…
Isopropyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W293903-10KG-K W293903-1KG-K W293903-5KG-K
SIALW293903-10KG-KEA 42170 CZK
SIALW293903-10KG-K SIALW293903-1KG-K SIALW293903-5KG-K
Isopropyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Isopropyl cinnamate
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
MDL Number: MFCD00048292
CAS číslo: 7780-06-5
EINECS: 231-949-0