Tisk…
Isobutyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W219304-10KG-K W219304-1KG-K
SIALW219304-10KG-KEA 35650 CZK
SIALW219304-10KG-K SIALW219304-1KG-K
Isobutyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl cinnamate
Vzorec: C₁₃H₁₆O₂
MDL Number: MFCD00038289
CAS číslo: 122-67-8
EINECS: 204-564-0