Tisk…
Isoamyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W206326-100G-K W206326-1KG-K W206326-5KG-K
SIALW206326-100G-KEA 4110 CZK
SIALW206326-100G-K SIALW206326-1KG-K SIALW206326-5KG-K
Isoamyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Isoamyl cinnamate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₂
CAS číslo: 7779-65-9
EINECS: 231-931-2