Tisk…
Isoamyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W206318-10KG-K W206318-1KG-K
SIALW206318-10KG-KEA 34890 CZK
SIALW206318-10KG-K SIALW206318-1KG-K
Isoamyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Isoamyl cinnamate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₂
CAS číslo: 7779-65-9
EINECS: 231-931-2