Tisk…
Potassium tetrathionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
P2926-100G P2926-25G
SIALP2926-100GEA 8020 CZK
SIALP2926-100G SIALP2926-25G
Potassium tetrathionate, Sigma-Aldrich®
Potassium tetrathionate
Vzorec: K₂O₆S₄
MDL Number: MFCD00079233
CAS číslo: 13932-13-3
EINECS: 237-702-3