Tisk…
Fluoranthene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
F807-100G F807-500G F807-5G
SIALF807-100GEA 3450 CZK
SIALF807-100G SIALF807-500G SIALF807-5G
Fluoranthene, Sigma-Aldrich®
Fluoranthene
Vzorec: C₁₆H₁₀
MDL Number: MFCD00001184
CAS číslo: 206-44-0
EINECS: 205-912-4