Tisk…
4-Fluorophenylhydrazinium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
F14203-10G F14203-50G
SIALF14203-10GEA 2180 CZK
SIALF14203-10G SIALF14203-50G
4-Fluorophenylhydrazinium chloride, Sigma-Aldrich®
4-Fluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClFN₂
MDL Number: MFCD00012942
CAS číslo: 823-85-8
EINECS: 212-521-2