Tisk…
3-Ethoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
E7401-5G E7401-25G
SIALE7401-5GEA 4240 CZK
SIALE7401-5G SIALE7401-25G
3-Ethoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Ethoxy-1-propanol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00002948
CAS číslo: 111-35-3
EINECS: 203-861-2