trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,2-Dibenzoylethylene, trans-1,2-Dibenzoylethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D33209-25G
D33209-5G
SIALD33209-25GEA
11400
CZK
SIALD33209-25G
SIALD33209-5G
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione, Sigma-Aldrich®
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione
Vzorec:
C₁₆H₁₂O₂ MW: 236,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003083 CAS číslo: 959-28-4 EINECS: 213-498-1 |