2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Benzoguanamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine, 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine, 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine
M-Clarity™ quality level = MQ100
D23408-100G
D23408-500G
SIALD23408-100GEA
695
CZK
SIALD23408-100G
SIALD23408-500G
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich®
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
Vzorec:
C₉H₉N₅ |
MDL Number:
MFCD00023187 CAS číslo: 91-76-9 EINECS: 202-095-6 |