Tisk…
Cholekalciferol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Ampuled under argon
C9774-5AMP C9774-1AMP
SIALC9774-5AMPEA 17570 CZK
SIALC9774-5AMP SIALC9774-1AMP
Cholekalciferol, Sigma-Aldrich®
Cholekalciferol
Vzorec: C₂₇H₄₄O
MDL Number: MFCD00078131
CAS číslo: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II