Tisk…
D-Cycloserine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
C3909-100MG C3909-250MG
SIALC3909-100MGEA 16500 CZK
SIALC3909-100MG SIALC3909-250MG
D-Cycloserine, Sigma-Aldrich®
D-Cycloserine
Vzorec: C₃H₆N₂O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005353
CAS číslo: 68-41-7
EINECS: 200-688-4