L-Cycloserine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
L-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (S)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (S)-(-)-Cycloserine
MQ200
C1159-25MG
C1159-100MG
C1159-10MG
C1159-250MG
SIALC1159-25MGEA
2330
CZK
SIALC1159-25MG
SIALC1159-100MG
SIALC1159-10MG
SIALC1159-250MG
L-Cycloserine, Sigma-Aldrich®
L-Cycloserine
Vzorec:
C₃H₆N₂O₂ MW: 102.09 |
MDL Number:
MFCD00064324 CAS číslo: 339-72-0 EINECS: 206-427-0 |