D(-)-Arabinóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3131-100G
A3131-10G
A3131-25G
SIALA3131-100GEA
10430
CZK
SIALA3131-100G
SIALA3131-10G
SIALA3131-25G
D(-)-Arabinóza, Sigma-Aldrich®
D(-)-Arabinóza
Vzorec:
C₅H₁₀O₅ Bod tání: 160 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00135608 CAS číslo: 10323-20-3 EINECS: 233-708-5 |