Tisk…
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
722383-1G 722383-5G
SIAL722383-1GEA 2400 CZK
SIAL722383-1G SIAL722383-5G
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₄BrFN₂
MDL Number: MFCD03092924
CAS číslo: 869557-43-7