Tisk…
3-Iodo-4-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Iodo-p-anisic acid
717800-25G 717800-5G
SIAL717800-25GEA 7420 CZK
SIAL717800-25G SIAL717800-5G
3-Iodo-4-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
MDL Number: MFCD00017347
CAS číslo: 68507-19-7