3-Iodo-4-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Iodo-p-anisic acid
717800-25G
717800-5G
SIAL717800-25GEA
7420
CZK
SIAL717800-25G
SIAL717800-5G
3-Iodo-4-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-4-methoxybenzoic acid
Vzorec:
C₈H₇IO₃ MW: 278,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017347 CAS číslo: 68507-19-7 |