Sodium dihydrogen citrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
71498-1KG
71498-250G
SIAL71498-1KGEA
3960
CZK
SIAL71498-1KG
SIAL71498-250G
Sodium dihydrogen citrate, Sigma-Aldrich®
Sodium dihydrogen citrate
Vzorec:
C₆H₇NaO₇ Bod tání: 209…215 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013067 CAS číslo: 18996-35-5 |