Tisk…
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
714402-1G 714402-5G
SIAL714402-1GEA 2190 CZK
SIAL714402-1G SIAL714402-5G
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
MDL Number: MFCD01098212
CAS číslo: 78238-14-9