Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 5-iodo-2-methoxybenzoate, 5-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
665304-10G
665304-1G
SIAL665304-10GEA
12760
CZK
SIAL665304-10G
SIAL665304-1G
Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate
Vzorec:
C₉H₉IO₃ MW: 292,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD02683862 CAS číslo: 40757-09-3 |