5-Bromo-2-ethoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
646326-1G
646326-5G
SIAL646326-1GEA
0
CZK
SIAL646326-1G
SIAL646326-5G
5-Bromo-2-ethoxypyridine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-ethoxypyridine
Vzorec:
C₇H₈BrNO MW: 202,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234311 CAS číslo: 55849-30-4 |