Tisk…
5-Bromo-2-ethoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
646326-1G 646326-5G
SIAL646326-1GEA 0 CZK
SIAL646326-1G SIAL646326-5G
5-Bromo-2-ethoxypyridine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-ethoxypyridine
Vzorec: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
MDL Number: MFCD00234311
CAS číslo: 55849-30-4