4-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20118.06
B20118.14
B20118.06EA
2320
CZK
B20118.06
B20118.14
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥98%
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 112704-79-7
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 210-213°
Beilstein Reference: 6323931
Vzorec:
C₇H₄BrFO₂ Bod tání: 210…213 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143263 CAS číslo: 112704-79-7 |