Potassium dihydrogen citrate ≥98%, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
mono-Potassium citrate, Citric acid monopotassium salt, Potassium citrate monobasic
M-Clarity™ quality level = MQ100
60215-1KG
60215-250G
60215-1KGEA
5720
CZK
60215-1KG
60215-250G
Potassium dihydrogen citrate ≥98%, Supelco®
Potassium dihydrogen citrate
Vzorec:
C₆H₇KO₇ MW: 230.22 |
MDL Number:
MFCD00036472 CAS číslo: 866-83-1 EINECS: 212-753-4 |
|
Výsledky specifikačního testu
assay | ≥98.0% (NT) |