Tisk…
Vanadyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
550787-10G 550787-50G
SIAL550787-10GEA 2620 CZK
SIAL550787-10G SIAL550787-50G
Vanadyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Vanadyl(IV) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₅V
MDL Number: MFCD00000032
CAS číslo: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
UN: 3285
ADR: 6.1,III