Tisk…
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
484431-18L 484431-1L 484431-4L
SIAL484431-18LEA 14120 CZK
SIAL484431-18L SIAL484431-1L SIAL484431-4L
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 145,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –67 °C
Hustota: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 45 °C
MDL Number: MFCD00038500
CAS číslo: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 3272
ADR: 3,III