Tisk…
2-Hydroxyethyl-methakrylát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
477028-25ML 477028-100ML
SIAL477028-25MLEA 2520 CZK
SIAL477028-25ML SIAL477028-100ML
2-Hydroxyethyl-methakrylát, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethyl-methakrylát
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
MDL Number: MFCD00002863
CAS číslo: 868-77-9
EINECS: 212-782-2