6-Methoxysalicylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid, 6-Hydroxy-o-anisic acid
464139-10G
464139-1G
SIAL464139-10GEA
7920
CZK
SIAL464139-10G
SIAL464139-1G
6-Methoxysalicylic acid, Sigma-Aldrich®
6-Methoxysalicylic acid
Vzorec:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00674090 CAS číslo: 3147-64-6 |