Tisk…
3-Methoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Trimethylene glycol monomethyl ether
38457-10ML-F 38457-50ML-F
SIAL38457-10ML-FEA 3590 CZK
SIAL38457-10ML-F SIAL38457-50ML-F
3-Methoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Methoxy-1-propanol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
MDL Number: MFCD00039550
CAS číslo: 1589-49-7
EINECS: 433-230-9
UN: 1987
ADR: 3,III