Tisk…
Dithiooxamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
379387-25G 379387-5G
SIAL379387-25GEA 13080 CZK
SIAL379387-25G SIAL379387-5G
Dithiooxamide, Sigma-Aldrich®
Dithiooxamide
Vzorec: C₂H₄N₂S₂
MDL Number: MFCD00004941
CAS číslo: 79-40-3
EINECS: 201-203-9