2-Methyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
375721-1L
375721-3L
SIAL375721-1LEA
2090
CZK
SIAL375721-1L
SIAL375721-3L
2-Methyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1,3-propanediol
Vzorec:
C₄H₁₀O₂ MW: 90,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00082586 CAS číslo: 2163-42-0 EINECS: 412-350-5 |