(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (1R,2R)-1,2-Diphenylethane-1,2-diamine, (R,R)-DPEN, (+)-((R,R)-1,2-Diamino-2-phenylethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
364010-1G
364010-500MG
SIAL364010-1GEA
4720
CZK
SIAL364010-1G
SIAL364010-500MG
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Vzorec:
C₁₄H₁₆N₂ MW: 212,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00082769 CAS číslo: 35132-20-8 |