Tisk…
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
291609-100G 291609-500G
SIAL291609-100GEA 2120 CZK
SIAL291609-100G SIAL291609-500G
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O₃
MDL Number: MFCD00006049
CAS číslo: 101-37-1
EINECS: 202-936-7