Tisk…
2-Ethylhexyl-akrylát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
290815-18L 290815-1L 290815-25ML 290815-3L
SIAL290815-18LEA 17550 CZK
SIAL290815-18L SIAL290815-1L SIAL290815-25ML SIAL290815-3L
2-Ethylhexyl-akrylát, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl-akrylát
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
MDL Number: MFCD00009495
CAS číslo: 103-11-7
EINECS: 203-080-7