Tisk…
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24711.03 B24711.06
B24711.03EA 810 CZK
B24711.03 B24711.06
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 96%
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 1007-16-5 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 138-141° MDL No.: MFCD00042463
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Bod tání: 138…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042463
CAS číslo: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6