Tisk…
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,4-Bis(trimethylsilyl)buta-1,3-diyne, 1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
263567-25G 263567-5G
SIAL263567-25GEA 18830 CZK
SIAL263567-25G SIAL263567-5G
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Vzorec: C₁₀H₁₈Si₂
MW: 194.42
MDL Number: MFCD00009839
CAS číslo: 4526-07-2
UN: 1325
ADR: 4.1 II