Tisk…
Triisopropanolamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
254746-1KG 254746-100G
SIAL254746-1KGEA 1430 CZK
SIAL254746-1KG SIAL254746-100G
Triisopropanolamin, Sigma-Aldrich®
Triisopropanolamin
Vzorec: C₉H₂₁NO₃
MW: 191,27 g/mol
MDL Number: MFCD00004533
CAS číslo: 122-20-3
EINECS: 204-528-4