Tisk…
Butyl-akrylát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: n-Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
234923-100ML 234923-18L 234923-1L 234923-2.5L
SIAL234923-100MLEA 1160 CZK
SIAL234923-100ML SIAL234923-18L SIAL234923-1L SIAL234923-2.5L
Butyl-akrylát, Sigma-Aldrich®
Butyl-akrylát
Vzorec: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
MDL Number: MFCD00008809
CAS číslo: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3,III