2,6-Toluenediisocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,6-TDI, 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,6-diisocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
223867-5G
223867-1G
SIAL223867-5GEA
9310
CZK
SIAL223867-5G
SIAL223867-1G
2,6-Toluenediisocyanate, Sigma-Aldrich®
2,6-Toluenediisocyanate
Vzorec:
C₉H₆N₂O₂ MW: 174,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002010 CAS číslo: 91-08-7 EINECS: 202-039-0 UN: 2078 ADR: 6.1,II |