Tisk…
2,6-Toluenediisocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,6-TDI, 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,6-diisocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
223867-5G 223867-1G
SIAL223867-5GEA 9310 CZK
SIAL223867-5G SIAL223867-1G
2,6-Toluenediisocyanate, Sigma-Aldrich®
2,6-Toluenediisocyanate
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
MDL Number: MFCD00002010
CAS číslo: 91-08-7
EINECS: 202-039-0
UN: 2078
ADR: 6.1,II