Tisk…
2,4-Toluenediisocyanate ≥80%, technická kvalita, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,4-diisocyanate, 2,4-TDI
M-Clarity™ quality level = MQ100
216836-1KG 216836-250G
SIAL216836-1KGEA 3080 CZK
SIAL216836-1KG SIAL216836-250G
2,4-Toluenediisocyanate ≥80%, technická kvalita, Sigma-Aldrich®
2,4-Toluenediisocyanate
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002011
CAS číslo: 584-84-9
EINECS: 247-722-4
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) Colorless or White
Appearance (Form) Conforms to Requirements (Liquid, Crystals or Solid)
Infrared spectrum Conforms to Structure
Tolylene-2,4-diisocyanate (GC) > 78.0 %
Product of Supplier Confirmed (BASF AG (Aktiengesellschaft)