Tisk…
3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
197718-1G 197718-5G
SIAL197718-1GEA 1770 CZK
SIAL197718-1G SIAL197718-5G
3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol
Vzorec: C₇H₁₂O
MDL Number: MFCD00001553
CAS číslo: 21378-21-2
EINECS: 244-353-0