Nitrosium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
175064-25G
175064-50G
175064-5G
SIAL175064-25GEA
8260
CZK
SIAL175064-25G
SIAL175064-50G
SIAL175064-5G
Nitrosium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Nitrosium tetrafluoroborate
Vzorec:
BF₄NO |
MDL Number:
MFCD00011433 CAS číslo: 14635-75-7 EINECS: 238-679-2 UN: 3260 ADR: 8,II |